Stampa…
7-Methoxy-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR309228-1G OR309228-5G
APOSOR309228-1GEA 259 EUR
APOSOR309228-1G APOSOR309228-5G
7-Methoxy-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
7-Methoxy-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
Formula: C₁₂H₁₁NO₃
Peso molecolare: 217,221 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03085776
CAS Number: 470702-34-2