7-Chloro-2,8-dimethylquinoline-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR309224-1G
OR309224-5G
APOSOR309224-1GEA
302
EUR
APOSOR309224-1G
APOSOR309224-5G
7-Chloro-2,8-dimethylquinoline-3-carboxylic acid
7-Chloro-2,8-dimethylquinoline-3-carboxylic acid
Formula:
C₁₂H₁₀ClNO₂ Peso molecolare: 235,666 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09787853 CAS Number: 948290-22-0 |