Stampa…
6-Ethyl-4-hydroxyquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Ethylquinolin-4-ol
OR309214-1G OR309214-5G
APOSOR309214-1GEA 326 EUR
APOSOR309214-1G APOSOR309214-5G
6-Ethyl-4-hydroxyquinoline
6-Ethyl-4-hydroxyquinoline
Formula: C₁₁H₁₁NO
Peso molecolare: 173,211 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02332229
CAS Number: 303121-13-3