Stampa…
6-Chloro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR309210-1G OR309210-5G
APOSOR309210-1GEA 244 EUR
APOSOR309210-1G APOSOR309210-5G
6-Chloro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
6-Chloro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₆ClNO₃
Peso molecolare: 223,613 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00065198
CAS Number: 35973-14-9