Stampa…
6-Acetyl-2-methyl-2H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Ethanoyl-2-methyl-2H-indazole, 1-(2-Methyl-2H-indazol-6-yl)ethan-1-one
OR30894-1G OR30894-250MG OR30894-500MG
APOSOR30894-1GEA 534 EUR
APOSOR30894-1G APOSOR30894-250MG APOSOR30894-500MG
6-Acetyl-2-methyl-2H-indazole
6-Acetyl-2-methyl-2H-indazole
Formula: C₁₀H₁₀N₂O
Peso molecolare: 174,199 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11869772
CAS Number: 1159511-29-1