7-Acetyl-1-methyl-1H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-(1-Methyl-1H-indazol-7-yl)ethanone, 7-Ethanoyl-1-methyl-1H-indazole, 1-(1-Methyl-1H-indazol-7-yl)ethan-1-one
OR30891-100MG
OR30891-500MG
APOSOR30891-100MGEA
132
EUR
APOSOR30891-100MG
APOSOR30891-500MG
7-Acetyl-1-methyl-1H-indazole
7-Acetyl-1-methyl-1H-indazole
Formula:
C₁₀H₁₀N₂O Peso molecolare: 174,199 g/mol Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD11869769 CAS Number: 1159511-26-8 |