Stampa…
6-Acetyl-1-methyl-1H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(1-Methyl-1H-indazol-6-yl)ethan-1-one, 1-(1-Methyl-1H-indazol-6-yl)ethanone, 6-Ethanoyl-1-methyl-1H-indazole
OR30890-250MG OR30890-50MG
APOSOR30890-250MGEA 63.8 EUR
APOSOR30890-250MG APOSOR30890-50MG
6-Acetyl-1-methyl-1H-indazole
6-Acetyl-1-methyl-1H-indazole
Formula: C₁₀H₁₀N₂O
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11869768
CAS Number: 1159511-25-7