Stampa…
7-Acetyl-1H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(1H-Indazol-7-yl)ethanone, 1-(1H-Indazol-7-yl)ethan-1-one
OR30887-1G OR30887-250MG
APOSOR30887-1GEA 37.9 EUR
APOSOR30887-1G APOSOR30887-250MG
7-Acetyl-1H-indazole
7-Acetyl-1H-indazole
Formula: C₉H₈N₂O
Peso molecolare: 160,173 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11869765
CAS Number: 1159511-22-4