6-Acetyl-1H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-(1H-Indazol-6-yl)ethan-1-one, 1-(1H-Indazol-6-yl)ethanone
OR30886-1G
OR30886-250MG
APOSOR30886-1GEA
953
EUR
APOSOR30886-1G
APOSOR30886-250MG
6-Acetyl-1H-indazole
6-Acetyl-1H-indazole
Formula:
C₉H₈N₂O Peso molecolare: 160,173 g/mol Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD11869764 CAS Number: 189559-85-1 |