Stampa…
7-(Aminomethyl)-2-methyl-2H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2-Methyl-2H-indazol-7-yl)methylamine
OR30883-250MG OR30883-500MG
APOSOR30883-250MGEA 238 EUR
APOSOR30883-250MG APOSOR30883-500MG
7-(Aminomethyl)-2-methyl-2H-indazole
7-(Aminomethyl)-2-methyl-2H-indazole
Formula: C₉H₁₁N₃
Peso molecolare: 161,204 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11869761
CAS Number: 1144044-67-6