Stampa…
6-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-indazole hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR30873-100MG OR30873-500MG
APOSOR30873-100MGEA 125 EUR
APOSOR30873-100MG APOSOR30873-500MG
6-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-indazole hydrochloride
6-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-indazole hydrochloride
Formula: C₉H₁₁N₃·ClH
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD18632562
CAS Number: 1357945-57-3