Stampa…
5-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-indazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (1-Methyl-1H-indazol-5-yl)methanamine, (1-Methyl-1H-indazol-5-yl)methylamine
OR30872-250MG OR30872-50MG OR30872-100MG
APOSOR30872-250MGEA 328 EUR
APOSOR30872-250MG APOSOR30872-50MG APOSOR30872-100MG
5-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-indazole 95%
5-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-indazole
Formula: C₉H₁₁N₃
Peso molecolare: 161.204 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12028599
CAS Number: 267413-27-4