4-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-indazole hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₁₁N₃·ClH Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18803462 CAS Number: 1334405-46-7 |