Stampa…
7-(Aminomethyl)-1H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: (1H-Indazol-7-yl)methylamine
OR30870-250MG OR30870-500MG
APOSOR30870-250MGEA 263 EUR
APOSOR30870-250MG APOSOR30870-500MG
7-(Aminomethyl)-1H-indazole
7-(Aminomethyl)-1H-indazole
Formula: C₈H₉N₃
Peso molecolare: 147,177 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10696780
CAS Number: 944904-20-5