Stampa…
4-(Aminomethyl)-1H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (1H-Indazol-4-yl)methanamine, (1H-Indazol-4-yl)methylamine
OR30869-1G OR30869-250MG
APOSOR30869-1GEA 482 EUR
APOSOR30869-1G APOSOR30869-250MG
4-(Aminomethyl)-1H-indazole
4-(Aminomethyl)-1H-indazole
Formula: C₈H₉N₃
Peso molecolare: 147,177 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10696781
CAS Number: 944898-72-0