Stampa…
5-(Hydroxymethyl)-2-methyl-2H-indazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR30866-100MG OR30866-250MG
APOSOR30866-100MGEA 50.9 EUR
APOSOR30866-100MG APOSOR30866-250MG
5-(Hydroxymethyl)-2-methyl-2H-indazole 95%
5-(Hydroxymethyl)-2-methyl-2H-indazole
Formula: C₉H₁₀N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12028587
CAS Number: 1159511-52-0