Stampa…
6-(Hydroxymethyl)-1-methyl-1H-indazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (1-Methyl-1H-indazol-6-yl)methanol
OR30863-1G OR30863-250MG
APOSOR30863-1GEA 104 EUR
APOSOR30863-1G APOSOR30863-250MG
6-(Hydroxymethyl)-1-methyl-1H-indazole 97%
6-(Hydroxymethyl)-1-methyl-1H-indazole
Formula: C₉H₁₀N₂O
Peso molecolare: 162,189 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11052638
CAS Number: 1092961-10-8