Stampa…
6-(Hydroxymethyl)-1H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (1H-Indazol-6-yl)methanol
OR30859-100MG OR30859-250MG
APOSOR30859-100MGEA 14.7 EUR
APOSOR30859-100MG APOSOR30859-250MG
6-(Hydroxymethyl)-1H-indazole
6-(Hydroxymethyl)-1H-indazole
Formula: C₈H₈N₂O
Peso molecolare: 148,162 g/mol
Punto di fusione: 159 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11052639
CAS Number: 916902-55-1