Stampa…
4-(Hydroxymethyl)-1H-indazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (1H-Indazol-4-yl)methanol
OR30858-1G OR30858-5G
APOSOR30858-1GEA 26.3 EUR
APOSOR30858-1G APOSOR30858-5G
4-(Hydroxymethyl)-1H-indazole 97%
4-(Hydroxymethyl)-1H-indazole
Formula: C₈H₈N₂O
Peso molecolare: 148,162 g/mol
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11052642
CAS Number: 709608-85-5