Stampa…
1-Methyl-1H-indazole-5-carbonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Cyano-1-methyl-1H-indazole
OR30851-1G OR30851-250MG
APOSOR30851-1GEA 301 EUR
APOSOR30851-1G APOSOR30851-250MG
1-Methyl-1H-indazole-5-carbonitrile 98%
1-Methyl-1H-indazole-5-carbonitrile
Formula: C₉H₇N₃
Peso molecolare: 157.172 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD12028575
CAS Number: 189107-45-7