3-Ethylmorpholine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR308179-1G
OR308179-250MG
APOSOR308179-1GEA
246
EUR
APOSOR308179-1G
APOSOR308179-250MG
3-Ethylmorpholine
3-Ethylmorpholine
Formula:
C₆H₁₃NO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09054774 CAS Number: 55265-24-2 |