Stampa…
(3S)-3-(Methoxymethyl)morpholine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR308173-1G OR308173-250MG
APOSOR308173-1GEA 168 EUR
APOSOR308173-1G APOSOR308173-250MG
(3S)-3-(Methoxymethyl)morpholine hydrochloride
(3S)-3-(Methoxymethyl)morpholine hydrochloride
Formula: C₆H₁₃NO₂·ClH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09608107
CAS Number: 218594-76-4