Stampa…
(3R)-3-(Methoxymethyl)morpholine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR308172-1G OR308172-250MG
APOSOR308172-1GEA 500 EUR
APOSOR308172-1G APOSOR308172-250MG
(3R)-3-(Methoxymethyl)morpholine hydrochloride
(3R)-3-(Methoxymethyl)morpholine hydrochloride
Formula: C₆H₁₃NO₂·ClH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09608106
CAS Number: 218594-74-2