Stampa…
(2R)-Morpholine-2-carboxylic acid hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (R)-Morpholine-2-carboxylic acid hydrochloride
OR308155-1G OR308155-250MG OR308155-5G
APOSOR308155-1GEA 62.6 EUR
APOSOR308155-1G APOSOR308155-250MG APOSOR308155-5G
(2R)-Morpholine-2-carboxylic acid hydrochloride
(2R)-Morpholine-2-carboxylic acid hydrochloride
Formula: C₅H₉NO₃·ClH
Peso molecolare: 167,591 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13194711
CAS Number: 1273577-14-2