Stampa…
(2S)-Morpholine-2-carboxylic acid hydrochloride 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (S)-Morpholine-2-carboxylic acid hydrochloride
OR308154-1G OR308154-5G OR308154-10G
APOSOR308154-1GEA 126 EUR
APOSOR308154-1G APOSOR308154-5G APOSOR308154-10G
(2S)-Morpholine-2-carboxylic acid hydrochloride 99%
(2S)-Morpholine-2-carboxylic acid hydrochloride
Formula: C₅H₉NO₃·ClH
Peso molecolare: 167,591 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13186759
CAS Number: 1439373-55-3