Stampa…
tert-Butyl (3R,4R)-3-amino-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Boc-(3S,4S)-3-amino-4-hydroxypyrrolidine
OR308146-1G OR308146-5G
APOSOR308146-1GEA 166 EUR
APOSOR308146-1G APOSOR308146-5G
tert-Butyl (3R,4R)-3-amino-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl (3R,4R)-3-amino-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate
Formula: C₉H₁₈N₂O₃
Peso molecolare: 202,251 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11111251
CAS Number: 190792-74-6