Stampa…
tert-Butyl (3R)-3-(methylamino)pyrrolidine-1-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl (R)-3-(methylamino)pyrrolidine-1-carboxylate
OR308134-1G OR308134-5G
APOSOR308134-1GEA 98.9 EUR
APOSOR308134-1G APOSOR308134-5G
tert-Butyl (3R)-3-(methylamino)pyrrolidine-1-carboxylate
tert-Butyl (3R)-3-(methylamino)pyrrolidine-1-carboxylate
Formula: C₁₀H₂₀N₂O₂
Peso molecolare: 200,278 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09752961
CAS Number: 199336-83-9