Stampa…
(2R)-2-(Aminomethyl)piperidine, N1-BOC protected
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: tert-Butyl (2R)-2-(aminomethyl)piperidine-1-carboxylate
OR308131-1G OR308131-5G
APOSOR308131-1GEA 302 EUR
APOSOR308131-1G APOSOR308131-5G
(2R)-2-(Aminomethyl)piperidine, N1-BOC protected
(2R)-2-(Aminomethyl)piperidine, N1-BOC protected
Formula: C₁₁H₂₂N₂O₂
Peso molecolare: 214,305 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659040
CAS Number: 683233-14-9