(2S)-2-(Aminomethyl)piperidine, N1-BOC protected
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
tert-Butyl (2S)-2-(aminomethyl)piperidine-1-carboxylate, (S)-tert-butyl 2-(aminomethyl)piperidine-1-carboxylate
OR308130-1G
OR308130-5G
APOSOR308130-1GEA
166
EUR
APOSOR308130-1G
APOSOR308130-5G
(2S)-2-(Aminomethyl)piperidine, N1-BOC protected
(2S)-2-(Aminomethyl)piperidine, N1-BOC protected
Formula:
C₁₁H₂₂N₂O₂ Peso molecolare: 214,305 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06799358 CAS Number: 475105-35-2 |