Stampa…
(4-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-5-yl)methylamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: [5-(Aminomethyl)-4-methyl-1,3-oxazol-2-yl]benzene, 5-(Aminomethyl)-4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazole
OR30807-1G OR30807-250MG
APOSOR30807-1GEA 865 EUR
APOSOR30807-1G APOSOR30807-250MG
(4-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-5-yl)methylamine 95%
(4-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-5-yl)methylamine
Formula: C₁₁H₁₂N₂O
Peso molecolare: 188,226 g/mol
Punto di fusione: 47…49 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11109320
CAS Number: 165735-97-7
UN: 3259
ADR: 8,III