Stampa…
1-tert-Butyl 2-methyl (2R)-piperazine-1,2-dicarboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(tert-Butyl) 2-methyl (R)-piperazine-1,2-dicarboxylate, Methyl (R)-1-Boc-piperazine-2-carboxylate
OR308065-1G OR308065-5G OR308065-10G
APOSOR308065-1GEA 119 EUR
APOSOR308065-1G APOSOR308065-5G APOSOR308065-10G
1-tert-Butyl 2-methyl (2R)-piperazine-1,2-dicarboxylate 97%
1-tert-Butyl 2-methyl (2R)-piperazine-1,2-dicarboxylate
Formula: C₁₁H₂₀N₂O₄
Peso molecolare: 244,287 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115327
CAS Number: 252990-05-9