Stampa…
(2R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)piperazine-2-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (R)-1-Boc-Piperazine-2-carboxylic acid
OR308064-1G OR308064-5G
APOSOR308064-1GEA 109 EUR
APOSOR308064-1G APOSOR308064-5G
(2R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)piperazine-2-carboxylic acid 97%
(2R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)piperazine-2-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₁₈N₂O₄
Peso molecolare: 230,261 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02179106
CAS Number: 278788-60-6