tert-Butyl [4-(methylamino)butyl]carbamate
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
tert-Butyl (4-(methylamino)butyl)carbamate
Formula:
C₁₀H₂₂N₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD06808587 CAS Number: 874831-66-0 |