5-Chloro-2,8-dimethylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
OR307993-1G
OR307993-5G
APOSOR307993-1GEA
293
EUR
APOSOR307993-1G
APOSOR307993-5G
5-Chloro-2,8-dimethylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
5-Chloro-2,8-dimethylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Formula:
C₁₄H₁₄ClNO₂ Peso molecolare: 263,719 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09787783 CAS Number: 948294-10-8 |