Stampa…
4-Hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR307982-1G OR307982-5G
APOSOR307982-1GEA 62.6 EUR
APOSOR307982-1G APOSOR307982-5G
4-Hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
4-Hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₇NO₃
Peso molecolare: 189,167 g/mol
Punto di fusione: 268…273 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00598887
CAS Number: 34785-11-0