Stampa…
4-Hydroxy-8-methoxyquinoline-3-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR307980-1G OR307980-5G
APOSOR307980-1GEA 364 EUR
APOSOR307980-1G APOSOR307980-5G
4-Hydroxy-8-methoxyquinoline-3-carboxylic acid 95%
4-Hydroxy-8-methoxyquinoline-3-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₉NO₄
Peso molecolare: 219,193 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00024006
CAS Number: 28027-18-1