Stampa…
1-Methylcyclohexane-1-carboxaldehyde, grado tecnico
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Formyl-1-methylcyclohexane
OR30798-1G OR30798-5G OR30798-10G
APOSOR30798-1GEA 158 EUR
APOSOR30798-1G APOSOR30798-5G APOSOR30798-10G
1-Methylcyclohexane-1-carboxaldehyde, grado tecnico
1-Methylcyclohexane-1-carboxaldehyde
Formula: C₈H₁₄O
Peso molecolare: 126,196 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD12028616
CAS Number: 6140-64-3
UN: 1993
ADR: 3,III