Stampa…
4-Hydroxy-8-methoxyquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
OR307979-1G OR307979-5G
APOSOR307979-1GEA 74.1 EUR
APOSOR307979-1G APOSOR307979-5G
4-Hydroxy-8-methoxyquinoline
4-Hydroxy-8-methoxyquinoline
Formula: C₁₀H₉NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02684163
CAS Number: 21269-34-1