Stampa…
4-Hydroxy-8-methoxy-2-methylquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
OR307978-1G OR307978-5G
APOSOR307978-1GEA 302 EUR
APOSOR307978-1G APOSOR307978-5G
4-Hydroxy-8-methoxy-2-methylquinoline
4-Hydroxy-8-methoxy-2-methylquinoline
Formula: C₁₁H₁₁NO₂
Peso molecolare: 189,211 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00272321
CAS Number: 15644-89-0