4-Hydrazino-6-methoxyquinoline hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR307975-1G
OR307975-5G
APOSOR307975-1GEA
302
EUR
APOSOR307975-1G
APOSOR307975-5G
4-Hydrazino-6-methoxyquinoline hydrochloride
4-Hydrazino-6-methoxyquinoline hydrochloride
Formula:
C₁₀H₁₁N₃O·ClH Peso molecolare: 225,675 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09787749 CAS Number: 68500-39-0 |