Stampa…
4-Amino-8-methoxyquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
OR307959-1G OR307959-5G
APOSOR307959-1GEA 325 EUR
APOSOR307959-1G APOSOR307959-5G
4-Amino-8-methoxyquinoline
4-Amino-8-methoxyquinoline
Formula: C₁₀H₁₀N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08063217
CAS Number: 220844-65-5