Stampa…
4-Amino-7-methoxyquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Amino-7-methoxylquinoline
OR307954-1G OR307954-250MG
APOSOR307954-1GEA 314 EUR
APOSOR307954-1G APOSOR307954-250MG
4-Amino-7-methoxyquinoline
4-Amino-7-methoxyquinoline
Formula: C₁₀H₁₀N₂O
Peso molecolare: 174,199 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08063213
CAS Number: 103040-78-4