Stampa…
4-Amino-7-chloro-2-methylquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR307950-1G OR307950-250MG
APOSOR307950-1GEA 350 EUR
APOSOR307950-1G APOSOR307950-250MG
4-Amino-7-chloro-2-methylquinoline
4-Amino-7-chloro-2-methylquinoline
Formula: C₁₀H₉ClN₂
Peso molecolare: 192,645 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01870540
CAS Number: 68017-47-0