Stampa…
2-Chloro-6-ethoxyquinoline-3-carboxaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
OR307920-1G OR307920-5G
APOSOR307920-1GEA 293 EUR
APOSOR307920-1G APOSOR307920-5G
2-Chloro-6-ethoxyquinoline-3-carboxaldehyde
2-Chloro-6-ethoxyquinoline-3-carboxaldehyde
Formula: C₁₂H₁₀ClNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01250040
CAS Number: 281208-98-8