Stampa…
2-Chloro-6-ethoxyquinoline-3-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
OR307919-1G OR307919-5G
APOSOR307919-1GEA 301 EUR
APOSOR307919-1G APOSOR307919-5G
2-Chloro-6-ethoxyquinoline-3-carbonitrile
2-Chloro-6-ethoxyquinoline-3-carbonitrile
Formula: C₁₂H₉ClN₂O
Peso molecolare: 232.666 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09035791
CAS Number: 937672-26-9