Stampa…
2-Chloro-6,8-dimethylquinoline-3-carboxaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
OR307916-1G OR307916-5G
APOSOR307916-1GEA 259 EUR
APOSOR307916-1G APOSOR307916-5G
2-Chloro-6,8-dimethylquinoline-3-carboxaldehyde
2-Chloro-6,8-dimethylquinoline-3-carboxaldehyde
Formula: C₁₂H₁₀ClNO
Peso molecolare: 219,667 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02227044
CAS Number: 73568-31-7