Stampa…
2-Chloro-6,7-dimethylquinoline-3-carboxaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
OR307915-1G OR307915-5G
APOSOR307915-1GEA 268 EUR
APOSOR307915-1G APOSOR307915-5G
2-Chloro-6,7-dimethylquinoline-3-carboxaldehyde
2-Chloro-6,7-dimethylquinoline-3-carboxaldehyde
Formula: C₁₂H₁₀ClNO
Peso molecolare: 219,667 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02227046
CAS Number: 94856-39-0