Stampa…
2-Chloro-5,8-dimethylquinoline-3-carboxaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
OR307914-1G OR307914-5G
APOSOR307914-1GEA 53.8 EUR
APOSOR307914-1G APOSOR307914-5G
2-Chloro-5,8-dimethylquinoline-3-carboxaldehyde
2-Chloro-5,8-dimethylquinoline-3-carboxaldehyde
Formula: C₁₂H₁₀ClNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02227045
CAS Number: 323196-71-0