Stampa…
Sodium toluene-4-sulphinate dihydrate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Toluenesulphinic acid sodium salt dihydrate
OR30790-100G OR30790-250G
APOSOR30790-100GEA 46.4 EUR
APOSOR30790-100G APOSOR30790-250G
Sodium toluene-4-sulphinate dihydrate 95%
Sodium toluene-4-sulphinate dihydrate
Formula: C₇H₇O₂S·Na·2H₂O
Peso molecolare: 214.215 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149642
CAS Number: 7257-26-3