Stampa…
6-Bromo-2-chloro-3-(3-chloropropyl)quinoline
Fornitore: Apollo Scientific
OR307899-1G OR307899-5G
APOSOR307899-1GEA 310 EUR
APOSOR307899-1G APOSOR307899-5G
6-Bromo-2-chloro-3-(3-chloropropyl)quinoline
6-Bromo-2-chloro-3-(3-chloropropyl)quinoline
Formula: C₁₂H₁₀BrCl₂N
Peso molecolare: 319,024 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09030009
CAS Number: 612494-85-6